Learn More
Chlorhexidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15608715 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15608715
Marque: Thermo Scientific Acros 461020010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55-56-1
Formule moléculaire C22H30Cl2N10
Poids moléculaire (g/mol) 505.45
Clé InChI GHXZTYHSJHQHIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorhexidine, chlorhexidinum, chlorhexidin, nolvasan, rotersept, tubulicid, fimeil, hexadol, soretol, cloresidina
CID PubChem 9552079
ChEBI CHEBI:3614
Nom IUPAC (1E)-2-[6-[[amino-[(E)-[amino-(4-chloroanilino)méthylidène]amino]méthylidène]amino]hexyl]-1-[amino-(4-chloroanilino)méthylidène]guanidine
SMILES C1=CC(=CC=C1NC(=NC(=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC2=CC=C(C=C2)Cl)N)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorhexidine
Point de fusion 134.0°C to 136.0°C
Quantité 1 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Poids de la formule 505.45
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorhexidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Chlorhexidine