missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorhexidine Digluconate Impurity K Dihydrochloride (>75%), TRC

Code produit 30009744
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
5 mg
Conditionnement:
0.50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30009744 0.5 mg 0.50mg
30010992 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30009744 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3776700.5MG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

Formule moléculaire C22H29Cl2N9O • HCl
Poids moléculaire (g/mol) 506.4323646
Synonyme N-(4-Chlorophenyl)-14-[(4-chlorophenyl)amino]-3,12,14-triimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanamide Dihydrochloride
SMILES ClC(C=C1)=CC=C1NC(NC(NCCCCCCNC(NC(NC2=CC=C(Cl)C=C2)=O)=N)=N)=N.[2HCl]

Spécification

Nom chimique ou matériau Chlorhexidine Digluconate Impurity K Dihydrochloride
Noms d’analytes ou de composants Chlorhexidine Digluconate Impurity K Dihydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Type de solution Neat
Industry Type Forensics
Quantité 0.5 mg
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.