Learn More
WTW™ Kits de test du chlorure
Click to view available options
Type:
Kit de réactif pour test du chromate
Kit de test de réactif de l’ammonium (NH4) CombiCheck
Conditionnement:
1 pièce
500g
Description
- Divers instruments de mesure du chlorure
- Kit de réactif pour test du chromate
- Pour les eaux usées, l’eau potable, les eaux souterraines, l’eau minérale/après la dilution
- Photomètres PhotoLab® ; S6, PhotoLab® ; S12, PhotoLab® ; Spectral, Photoflex
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN 38405 D31 |
| Plage de pH | 13 à 20°C |
| Volume (métrique) | 5 mL |
| À utiliser avec (application) | Eaux usées, eau potable, eaux souterraines, eau minérale / après dilution |
| À utiliser avec (équipement) | PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, photomètre PhotoLab™ Spektral, instrument de mesure Photoflex™ |
| Caractéristiques des paramètres | Ammonium |
| Plage | 2,5 à 250 mg/L |
| Conditions de stockage | 2°C à 8°C |
| Méthode de test | Bleu indophénol (réaction Berthelot) |
| Type | Kit de test de réactif de l’ammonium (NH4) CombiCheck |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- test chlorures méthode
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/au savon.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: iron (III) nitrate,nitric acid