Learn More
Chemetrics™ Kit de test de titration Titrets™ de chlorure
Click to view available options
Plage:
250 à 2 500 ppm
50 à 500 ppm
Conditionnement:
30 pièces
Description
- Kit complet pour l’analyse de la teneur en chlorure dans l’eau
- Les applications et les industries comprennent l’eau potable, les eaux de surface, l’eau de mer, les eaux usées domestiques et industrielles
- Utilise la méthode du nitrate mercurique
- Titrants à usage unique fiables et scellés
- Procédure rapide et facile, sans avoir besoin de compter les gouttes
- Aucune burette ou aucun autre équipement nécessaire
- Effectuez une titration n’importe où
Spécification
Spécification
| Comprend | Le kit est livré dans une boîte en carton contenant tout le nécessaire pour réaliser 30 tests : trente ampoules avec ensemble de vannes, solution d’activateur, titreur, godet à échantillons de 25 ml et instructions |
| Nbre de tests | 30 |
| Plage | 250 à 2 500 ppm |
| Méthode de test | Nitrate mercurique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- TITRETS CHLORIDE 250-2500 MG/L
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P330-Rincer la bouche.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: mercuric nitrate, nitric acid, ethyleneglycol, gentisic acid