missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chemetrics™ Kit de test de titration Titrets™ de chlorure

Code produit. p-8010423
Click to view available options
Plage:
250 à 2 500 ppm
50 à 500 ppm
Conditionnement:
30 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Contient du mercure. Éliminez le produit selon les lois en vigueur dans le pays.

Code produit. 11737413

Marque: Chemetrics™ K2051

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Contient du mercure. Éliminez le produit selon les lois en vigueur dans le pays.

Le kit de test de titration Titrets™ de chlorure Chemetrics™ contient tout ce qui est nécessaire pour effectuer 30 tests de nitrate mercurique pour le chlorure.

  • Kit complet pour l’analyse de la teneur en chlorure dans l’eau
  • Les applications et les industries comprennent l’eau potable, les eaux de surface, l’eau de mer, les eaux usées domestiques et industrielles
  • Utilise la méthode du nitrate mercurique
  • Titrants à usage unique fiables et scellés
  • Procédure rapide et facile, sans avoir besoin de compter les gouttes
  • Aucune burette ou aucun autre équipement nécessaire
  • Effectuez une titration n’importe où

Spécification

Comprend Le kit est livré dans une boîte en carton contenant tout le nécessaire pour réaliser 30 tests : trente ampoules avec ensemble de vannes, solution d’activateur, titreur, godet à échantillons de 25 ml et instructions
Nbre de tests 30
Plage 250 à 2 500 ppm
Méthode de test Nitrate mercurique
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • TITRETS CHLORIDE 250-2500 MG/L
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: mercuric nitrate, nitric acid, ethyleneglycol, gentisic acid
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis