Learn More
Mélange d'hydrocarbures chlorés 1011 2000 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene∣1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2-Chloronaphthalene∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Hexachloroethane∣Hexachloropropene (Perchloropropene)∣Pentachlorobenzene∣Pentachloroethane |
| CAS | 95-94-3, 120-82-1, 95-50-1, 541-73-1, 106-46-7, 91-58-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene∣1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2-Chloronaphthalene∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Hexachloroethane∣Hexachloropropene (Perchloropropene)∣Pentachlorobenzene∣Pentachloroethane |
| Conditions d’expédition | Poche de glace (-20 °C) |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dichlorométhane |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 2000 μg/mL∣1,2,4-Trichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,2-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,3-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣2-Chloronaphthalene 2000 μg/mL∣Hexachlorobenzene 2000 μg/mL∣Hexachlorobutadiene 2000 μg/mL∣Hexachlorocyclopentadiene 2000 μg/mL∣Hexachloroethane 2000 μg/mL∣Hexachloropropene (Perchloropropene) 2000 μg/mL∣Pentachlorobenzene 2000 μg/mL∣Pentachloroethane 2000 μg/mL |