Learn More
Chlore - Cl à 500 μg/g dans 75 cSt d'huile minérale, VHG™
Code produit 16459649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16459649 100 mL 100mL
17904186 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16459649 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGCLOIL500100
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Chlore - Cl à 500 μg/g dans 75 cSt d'huile minérale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorine
CAS 7782-50-5
Noms d’analytes ou de composants Chlorine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Cl2
Concentration 500 μg/g
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Cl
Formule InChI InChI=1S/Cl2/c1-2
SMILES ClCl
Nom IUPAC chlore moléculaire
Solvent or Matrix Huile minérale lourde
Poids moléculaire (g/mol) 70.91
Quantité 100 mL
Poids de la formule 69,9377 g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pre-Mixed ICP Solvent + Cobalt: Co @ 40.0 µg/g in V-Solv
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Distillates (petroleum), hydrotreated light