Learn More
Palintest™ Réactifs pour photomètre de chlore DPD 1 et 3
Click to view available options
Plage:
0 à 5mg/L
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Méthode DPD : méthode standard pour tester le chlore et d’autres résidus de désinfectant.
- Sous forme de comprimés pour une praticité et une simplicité maximales.
- Mesurent la concentration en chlore libre et en chlore total.
- Mesurent les intensités de couleur à l’aide d’un photomètre Palintest™.
Spécification
Spécification
| Nbre de tests | 50 |
| Quantité | 50 / boîte |
| Plage | 0 à 5mg/L |
| Suffisant pour | 50 tests |
| Type | Comprimés de réactif de test de chlore DPD 1 et 3 |