Learn More
Lovibond™ Chlorine reference standard kit for MD100
Code produit. 15795912
Click to view available options
Plage:
mesure 0,2 mg/l et 1,0 mg/l de chlore étalon
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 15795912
Marque: Lovibond™ 275650
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Designed to check the accuracy and the reliability of the results
Conçu pour vérifier l’exactitude et la fiabilité des résultats
Il n’est pas possible d’étalonner le photomètre avec les étalons de référence.
La durée de vie des étalons de référence est de deux ans à compter de la date de production, à condition que le stockage et l’utilisation soient conformes aux instructions fournies.
Spécification
Plage mesure 0,2 mg/l et 1,0 mg/l de chlore étalon
Type Étalon de chlore