Learn More
Lovibond™ Chlorine reference standard kit for MD100
Click to view available options
Plage:
mesure 0,2 mg/l et 1,0 mg/l de chlore étalon
Conditionnement:
1 kit
Description
Conçu pour vérifier l’exactitude et la fiabilité des résultats
Il n’est pas possible d’étalonner le photomètre avec les étalons de référence.
La durée de vie des étalons de référence est de deux ans à compter de la date de production, à condition que le stockage et l’utilisation soient conformes aux instructions fournies.
La durée de vie des étalons de référence est de deux ans à compter de la date de production, à condition que le stockage et l’utilisation soient conformes aux instructions fournies.
Spécification
Spécification
| Plage | mesure 0,2 mg/l et 1,0 mg/l de chlore étalon |
| Type | Étalon de chlore |