Learn More
WTW™ Kits de test du chlore
Click to view available options
Type:
Kit de sachets de poudre
Kit de test cellulaire
Kit de test de réactif
Plage:
0,010 à 6,00 de Cl2, libre et total
0,02 à 2,00 mg/L de Cl2, libre
0,02 à 2,00 mg/L de Cl2, total
0,03 à 6,00 de Cl2, libre
0,03 à 6,00 de Cl2, libre et total
0,5 à 5,0 mg/L de Cl2, libre
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
150 pièces
Description
Tube réactif prêt à l'emploi
• Pour photomètres pHotoFlex, S6, S12, Spektral et Spektroflex
• Reconnaissance automatique des tubes par code barre
• Tubes pré-remplis
• Mesure directe sur le tube avec reconnaissance automatique et résultat en mg/L
• Kit
• Accessoires obligatoires le volume prescrit d'échantillon.
• Pour photomètres pHotoFlex, S6, S12, Spektral et Spektroflex
• Reconnaissance automatique des tubes par code barre
• Tubes pré-remplis
• Mesure directe sur le tube avec reconnaissance automatique et résultat en mg/L
• Kit
• Accessoires obligatoires le volume prescrit d'échantillon.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN 38408 G4, EN ISO 7393 |
| Indicateur coloré | Blanc |
| Plage de pH | 5 à 20deg;C |
| Volume (métrique) | 5 mL |
| À utiliser avec (application) | Pour les désinfectants, les eaux usées, l’eau potable |
| À utiliser avec (équipement) | Photomètres PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex, Photoflex |
| Comprend | Certificats |
| Caractéristiques des paramètres | Chlore |
| Plage | 0,03 à 6,00 de Cl2, libre |
| Conditions de stockage | 15°C à 25°C |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- chlore test en tube (chlore libre)
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: boric acid, ethylenedinitrilotetraaceticacid, tetrasodium salt