Learn More
Chlorure de chlorisondamine, LoGiCal
Code produit 30464038
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30464038 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464038 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1865.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorisondamine Chloride
CAS 69-27-2
Noms d’analytes ou de composants Chlorisondamine Chloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H20 Cl4 N2 . 2 Cl
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1H-Isoindolium, 4,5,6,7-tetrachloro-2,3-dihydro-2-methyl-2-[2-(trimethylammonio)ethyl]-, chloride (1:2), Chlorisondamine Chloride, 1H-Isoindolium, 4,5,6,7-tetrachloro-2,3-dihydro-2-methyl-2-[2-(trimethylammonio)ethyl]-, dichloride (9CI), 4,5,6,7-Tetrachloro-2-(2-dimethylaminoethyl)-2-methylisoindolinium chloride methochloride (6CI), Isoindolinium, 4,5,6,7-tetrachloro-2-methyl-2-[2-(trimethylammonio)ethyl]-, dichloride (8CI), Chlorisondamin, Chlorisondamine, Chlorisondamine chloride, Ecolid, Ecolid chloride, Hisindamon, Hisindamone A, N-[(2-Dimethylammonium)ethyl]-4,5,6,7-tetrachloroisoindolinium dimethochloride, SU 3088
Formule InChI InChI=1S/C14H20Cl4N2.2ClH/c1-19(2,3)5-6-20(4)7-9-10(8-20)12(16)14(18)13(17)11(9)15;;/h5-8H2,1-4H3;2*1H/q+2;;/p-2
Type de solution Neat
SMILES [Cl-].[Cl-].C[N+](C)(C)CC[N+]1(C)Cc2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2C1
Nom IUPAC dichlorure de triméthyl-[2-(4,5,6,7-tétrachloro-2-méthyl-1,3-dihydroisoindol-2-ium-2-yl)éthyl]azanium;
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 429.04
Quantité 10 mg
Poids de la formule 425.9758 g/mol