Learn More
Acétate de chlormadinone, Mikromol™
Code produit 17939799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17939799 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17939799 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0529.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
acétate de chlormadinone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlormadinone acetate
CAS 302-22-7
Noms d’analytes ou de composants Chlormadinone acetate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C23 H29 Cl O4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-chloro-17-hydroxy-, acetate (6CI,7CI,8CI), 17-Acetoxy-6-chloro-6-dehydroprogesterone, 17-Acetoxy-6-chloropregna-4,6-diene-3,20-dione, 6-Chloro-17-acetoxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 6-Chloro-17-hydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 6-Chloro-6,7-dehydro-17-acetoxyprogesterone, 6-Chloro-6-dehydro-17-acetoxyprogesterone, Ay 13390-6, Bellissima, Bovisynchron, CAP, Cero, Chlormadinon acetate, Chlormadinone acetate, Chronosyn, Clordion, Cyclonorm, Fertiletten, Gestafortin, Lormin, Luteran, Lutinyl, Lutoral, Lutoral (Syntex), Matrol, Menstridyl, NSC 92338, Natrol, Normenon, Prostal, RS 1280, Retex, Skedule TM, Synchrosyn, Synchrosyn P, Traslan, Verton, 17-(Acetyloxy)-6-chloropregna-4,6-diene-3,20-dione, 17alpha-Acetoxy-6-chloro-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 17alpha-Acetoxy-6-chloro-6,7-dehydroprogesterone, 6-Chloro-17alpha-acetoxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione, 6-Chloro-17alpha-hydroxy-4,6-pregnadiene-3,20-dione 17-acetate, 6-Chloro-17alpha-hydroxy-Delta6-progesterone acetate, 6-Chloro-17alpha-hydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione acetate, 6-Chloro-6-dehydro-17alpha-acetoxyprogesterone, 6-Chloro-pregna-4,6-dien-17alpha-ol-3,20-dione acetate, 6-Chloro-Delta4,6-pregnadien-17alpha-ol-3,20-dione 17-acetate, 6-Chloro-Delta6-17-acetoxyprogesterone, 6-Chloro-Delta6-[17alpha]acetoxyprogesterone, 6-Chloro-Delta6-dehydro-17-acetoxyprogesterone, 6-Dehydro-6-chloro-17alpha-acetoxyprogesterone
Formule InChI InChI=1S/C23H29ClO4/c1-13(25)23(28-14(2)26)10-7-18-16-12-20(24)19-11-15(27)5-8-21(19,3)17(16)6-9-22(18,23)4/h11-12,16-18H,5-10H2,1-4H3/t16-,17+,18+,21-,22+,23+/m1/s1
SMILES CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(Cl)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
Nom IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-6-cloro-10,13-dimetil-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] acetato
Poids moléculaire (g/mol) 404.93
Quantité 100 mg
Poids de la formule 404,1754 g/mol