Learn More
chlorure de chlorméquat, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlormequat chloride |
| CAS | 999-81-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Chlormequat chloride |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Formule moléculaire | C5 H13 Cl N . Cl |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Ethanaminium, 2-chloro-N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1), (2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride (6CI,7CI), Ammonium, (2-chloroethyl)trimethyl-, chloride (8CI), Ethanaminium, 2-chloro-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), (β-Chloroethyl)trimethylammonium chloride, 60CS16, Antywylegacz, Antywylegacz Plynny, Antywylegacz plynny 675SL, Barleyquat B, Bercema CCC, CCC, Chlorcholine chloride, Chlormequat chloride, Chlorocholine chloride, Cycocel, Cycocel Extra, Cycogan, Cysocel, Halloween, Lihocin, Microcil, New 5C Cycocel, New '5c' Cycocel, Retacel, Stabilan, TUR, Trimethyl-β-chloroethylammonium chloride, Tuval, WR 62, Zar, Chlormequat-chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H13ClN.ClH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].C[N+](C)(C)CCCl |
| Nom IUPAC | 2-chloroéthyle (triméthyl)azathioprine ; chlorure |
| Afficher plus |