Learn More
Chlormézanone, Mikromol™
Description
Chlormézanone
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlormezanone |
| CAS | 80-77-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Chlormezanone |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C11 H12 Cl N O3 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Chlormezanone |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H12ClNO3S/c1-13-10(14)6-7-17(15,16)11(13)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,11H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | CN1C(c2ccc(Cl)cc2)S(=O)(=O)CCC1=O |
| Nom IUPAC | 2-(4-chlorophényl)-3-méthyl-1,1-dioxo-1,3-thiazinan-4-one |
| Afficher plus |