Learn More
Adduit d’éthanol chloro(cyclopentadiényl)bis(triphénylphosphine)ruthénium(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15487205
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15487205
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 046430.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 32993-05-8 | C43H41ClOP2Ru | 772.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32993-05-8
Formule moléculaire C43H41ClOP2Ru
Poids moléculaire (g/mol) 772.27
Numéro MDL MFCD00075004
Clé InChI YKZUFRITHQLOHK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme bis triphenylphosphine chloro cyclopentadienylruthenium, chlorocyclopentadienylbis triphenylphosphine ruthenium ii 095h
CID PubChem 132285030
SMILES Cl[Ru++].CCO.c1cccc1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloro(cyclopentadienyl)bis(triphenylphosphine)ruthenium(II) ethanol adduct
Point de fusion 135°C (decomposition)
Couleur Orange
Quantité 1 g
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC Chloro(cyclopentadienyl)bis(triphenylphosphine)ruthenium(II) ethanol adduct
Poids de la formule 772.27
Forme physique Solide cristallin