Learn More
Mélange chloro/nitrobenzène 570 2000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene∣1-Chloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-3-nitrobenzene∣1-Chloro-4-nitrobenzene |
| CAS | 97-00-7, 88-73-3, 121-73-3, 100-00-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene∣1-Chloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-3-nitrobenzene∣1-Chloro-4-nitrobenzene |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Méthanol |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene 2000 μg/mL∣1-Chloro-2-nitrobenzene 2000 μg/mL∣1-Chloro-3-nitrobenzene 2000 μg/mL∣1-Chloro-4-nitrobenzene 2000 μg/mL |