Learn More
Anhydride chloroacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3757203 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
250g
25g
Code produit. 10279450
Marque: Thermo Scientific Acros 404420250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 541-88-8 | C4H4Cl2O3 | 170.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 541-88-8
Formule moléculaire C4H4Cl2O3
Poids moléculaire (g/mol) 170.97
Numéro MDL MFCD00000929
Clé InChI PNVPNXKRAUBJGW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloroacetic anhydride, chloracetic anhydride, monochloroacetic acid anhydride, 2-chloroacetic anhydride, chloroacetic acid anhydride, chloroacetyl anhydride, acetic acid, chloro-, anhydride, unii-8q7txh7r5f, monochloroacetic anhydride, 8q7txh7r5f
CID PubChem 10946
Nom IUPAC (2-chloroacétyl) 2-chloroacétate
SMILES ClCC(=O)OC(=O)CCl
Specifica
Nom chimique ou matériau chloroacetic anhydride
Point de fusion 51°C to 59°C
Couleur Marron
Point d’ébullition 203°C
Point d’éclair 143°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (ClCH2CO)2O
Quantité 25 g
Beilstein 02, 199
Fieser 01,129
Merck Index 15, 2113
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: freely soluble in ether and chloroform,slightly soluble in benzene,practically insoluble in cold ligroin
Poids de la formule 170.98
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux, morceaux ou masse de fusion faible
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato