Learn More
Chloroacétonitrile, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11425213
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
Code produit. 11425213
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12825.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 107-14-2 | C2H2ClN | 75.495 g/mol
Chloroacetonitrile is used in the electrochemical synthesis of cyanoacetic acid with carbon dioxide. It is involved in phase-transfer-catalyzed Darzen's condensation reaction with cyclohexanone. It is also used as an eluent additive in thermospray liquid chromatography/mass spectrometry. Further, it is used to prepare polysubstituted pyrido[1,2-a]benzimidazole by reacting with other reactant such as malononitrile, aromatic aldehyde and pyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chloroacétonitrile est utilisé dans la synthèse électrochimique de l’acide cyanoacétique avec du dioxyde de carbone. Il est impliqué dans la réaction de condensation de Darzen catalysée par transfert de phase avec la cyclohexanone. Il est également utilisé comme additif éluant dans la chromatographie liquide/spectrométrie de masse thermosoute. De plus, il est utilisé pour préparer le pyrido[1,2-a]benzimidazole polysubstitué en réagissant avec d’autres réactifs tels que le malononitrile, l’aldéhyde aromatique et la pyridine.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les acides minéraux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-14-2
Formule moléculaire C2H2ClN
Poids moléculaire (g/mol) 75.495
Numéro MDL MFCD00001885
Clé InChI RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloroacetonitrile, chloracetonitrile, acetonitrile, chloro, chloromethyl cyanide, monochloroacetonitrile, chloroethanenitrile, monochloromethyl cyanide, usaf kf-5, alpha-chloroacetonitrile, acetonitrile, 2-chloro
CID PubChem 7856
ChEBI CHEBI:82416
Nom IUPAC 2-Chloracétonitrile
SMILES C(C#N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroacetonitrile
Densité 1.195
Point d’ébullition 124°C to 126°C
Point d’éclair 56°C (132°F)
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Indice de réfraction 1.423
Quantité 100 g
Beilstein 506028
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 75.5
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.