Learn More
Chlorobenzène-d5, pour RMN, 98,5 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-85924 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10398983
Marque: Thermo Scientific Acros 175320010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 3114-55-4 | C6H5Cl | 117.587 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3114-55-4
Formule moléculaire C6H5Cl
Poids moléculaire (g/mol) 117.587
Numéro MDL MFCD00000531
Clé InChI MVPPADPHJFYWMZ-RALIUCGRSA-N
Synonyme chlorobenzene-d5, chloro 2h5 benzene, 1-chloro 2 h? benzene, chlorobenzene d5, benzene-d5, chloro, 2h5 phenyl chloride, 1-chloro 2h5 benzene, benzene-d5-, chloro, chlorobenzene, perdeutero, chlorobenzene-d5, 99 atom % d
CID PubChem 575975
Nom IUPAC 1-chloro-2,3,4,5,6-pentadeutériobenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorobenzene-d5
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 98.5+ atom % D
Deutérium (D) 98,50% min
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Formule linéaire C6D5Cl
Poids de la formule 117.6
Qualité RMN
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorobenzene-d5
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.