Learn More
Chlorobenzuron 1000 μg/mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30313249
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30313249 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313249 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA11392500AC1000
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorobenzuron
CAS 57160-47-1
Noms d’analytes ou de composants Chlorobenzuron
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H10 Cl2 N2 O2
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C14H10Cl2N2O2/c15-9-5-7-10(8-6-9)17-14(20)18-13(19)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8H,(H2,17,18,19,20)
SMILES Clc1ccc(NC(=O)NC(=O)c2ccccc2Cl)cc1
Nom IUPAC 2-chloro-N-[(4-chlorophényl)carbamoyl]benzamide
Solvent or Matrix Acetone
Poids moléculaire (g/mol) 309.15
Quantité 1 mL
Poids de la formule 308.0119 g/mol