Learn More
Chlorobis-(4-fluorophényl)méthane, Mikromol™
Code produit 30051782
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051782 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051782 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0175.02
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorobis-(4-fluorophényl)méthane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorobis-(4-fluorophenyl)methane
CAS 27064-94-4
Noms d’analytes ou de composants Chlorobis-(4-fluorophenyl)methane
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H9 Cl F2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Chlorobis-(4-fluorophenyl)methane
Formule InChI InChI=1S/C13H9ClF2/c14-13(9-1-5-11(15)6-2-9)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H
SMILES Fc1ccc(cc1)C(Cl)c2ccc(F)cc2
Nom IUPAC 1-[chloro-(4-fluorophényl)méthyl]-4-fluorobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 238.66
Quantité 100 mg
Poids de la formule 238,0361 g/mol