Spécification
| Nom chimique ou matériau | γ-Chlorobutyric Acid |
| CAS | 627-00-9 |
| Formule moléculaire | C4H7ClO2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 4-chlorobutyric acid, butanoic acid, 4-chloro, butyric acid, 4-chloro, gamma-chlorobutyric acid, 4-chlorobutanoicacid, gammachlorobutyric acid, 4-chloro-butyric acid, 4-chloro-n-butyric acid, .gamma.-chlorobutyric acid, 4-chloranylbutanoic acid |
| Clé InChI | IPLKGJHGWCVSOG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(CC(=O)O)CCl |
| Nom IUPAC | Acide 4-chlorobutanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 122.548 |
| CID PubChem | 12300 |
| Afficher plus |