Learn More
Chlorocrésol, Mikromol™
Code produit 16651333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16651333 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16651333 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0459.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorocrésols
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-3-methylphenol
CAS 59-50-7
Noms d’analytes ou de composants 4-Chloro-3-methylphenol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H7 Cl O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Chlorocresol, 1-Chloro-2-methyl-4-hydroxybenzene, 2-Chloro-5-hydroxytoluene, 3-Methyl-4-chlorophenol, 4-Chloro-3-cresol, 4-Chloro-3-methylphenol, 4-Chloro-5-methylphenol, 4-Chloro-m-cresol, 6-Chloro-3-hydroxytoluene, Aptal, Baktol, Baktolan, Candaseptic, NSC 4166, Neopredisan, Ottafact, PCMC, Parmetol, Parol, Peritonan, Preventol CMK, Raschit, Raschit K, Rasen-Anicon, p-Chloro-m-cresol, para-Chloro-meta-cresol
Formule InChI InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3
SMILES Cc1cc(O)ccc1Cl
Nom IUPAC 4-chloro-3-méthylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 142.58
Quantité 250 mg
Poids de la formule 142,0185 g/mol