Learn More
Chlorodiméthyl-3,3,3-trifluoropropylsilane, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 11369305
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11369305 5 g 5g
11379305 25 g 25g
11389305 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11369305 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16666.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1481-41-0
Formule moléculaire C5H10ClF3Si
Poids moléculaire (g/mol) 190.665
Numéro MDL MFCD00053211
Clé InChI KBAZUXSLKGQRJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoropropyldimethylchlorosilane, chlorodimethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane, 3,3,3-trifluoropropyl dimethylchlorosilane, chlorodimethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, silane, chlorodimethyl 3,3,3-trifluoropropyl, dimethyl 3,3,3-trifluoropropyl chlorosilane, chloro-dimethyl-3,3,3-trifluoropropyl silane, acmc-1c1aj, chloro dimethyl 3,3,3-trifluoropropyl silane, 3,3,3-trifluoropropylchlorodimethylsilane
CID PubChem 73866
Nom IUPAC chloro-diméthyl-(3,3,3-trifluoropropyl)silane
SMILES C[Si](C)(CCC(F)(F)F)Cl
Spécification
Point d’ébullition 118°C to 120°C
Nom chimique ou matériau Chlorodimethyl-3,3,3-trifluoropropylsilane
Quantité 5 g
Numéro UN UN2985
Beilstein 1741726
Point d’éclair 20°C (68°F)
Poids de la formule 190.67
Pourcentage de pureté 96%