Learn More
Chlorodiméthyl-n-octadécylsilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394568
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394568 100 g 100g
11384568 5 g 5g
11364568 25 g 25g
11374568 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11394568 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042414.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Préparation de surfaces hydrophobes, terminaison de chaîne
Chlorodimethyl-n-octadecylsilane is used for preparation of hydrophobic surfaces and chain terminator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18643-08-8
Formule moléculaire C20H43ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 347.10
Numéro MDL MFCD00000504
Clé InChI GZGREZWGCWVAEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorodimethyloctadecylsilane, dimethyloctadecylchlorosilane, chlorodimethyl octadecyl silane, octadecyldimethylchlorosilane, silane, chlorodimethyloctadecyl, n-octadecyldimethylchlorosilane, chloro dimethyl octadecylsilane, chlorodimethyl-n-octadecylsilane, dimethyl-n-octadecylchlorosilane, stearyldimethylchlorosilane
CID PubChem 87738
Nom IUPAC chlorodimethyloctadecylsilane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
Spécification
Point d’ébullition 184°C to 186°C (0.2mmHg)
Nom chimique ou matériau Chlorodimethyl-n-octadecylsilane
Point de fusion 28°C to 32°C
Couleur Blanc
Forme physique Solide
Quantité 100 g
Point d’éclair 200°C (392°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.453
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.850 g/mL
Numéro UN UN3261
Beilstein 2246012
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 347.1
Pourcentage de pureté 95%