Learn More
Chlorodiméthyl(pentafluorophényl)silane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11340104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11340104 5 g 5g
11330104 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11340104 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00550.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 20082-71-7 | C8H6ClF5Si | 260.66 g/mol
It is used as a GC reagent for detection of sterols at low concentration as flophemesyl derivatives, readily detected by electron capture. Chlorodimethyl(pentafluorophenyl)silane is an extremely sensitive derivatizing agent for the analysis of sterols and lower aliphatic alcohols by electron capture gas chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme réactif GC pour la détection de stérols à faible concentration sous forme de dérivés flophémésyles, facilement détectés par capture d’électrons. Le chlorodiméthyl(pentafluorophényl)silane est un agent dérivatif très sensible pour l’analyse des stérols et des alcools aliphatiques inférieurs par chromatographie en phase gazeuse à capture d’électrons.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des bases fortes, de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20082-71-7
Formule moléculaire C8H6ClF5Si
Poids moléculaire (g/mol) 260.66
Numéro MDL MFCD00000500
Clé InChI PQRFRTCWNCVQHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentafluorophenyldimethylchlorosilane, flophemesyl chloride, chlorodimethylpentafluorophenylsilane, chlorodimethyl perfluorophenyl silane, silane, chlorodimethyl pentafluorophenyl, chlorodimethyl pentafluorophenyl silane, benzene, 1-chlorodimethylsilyl-2,3,4,5,6-pentafluoro, chlorodimethyl 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl silane, chloro dimethyl pentafluorophenyl silane, dimethylpentafluorophenylchlorosilane
CID PubChem 88361
Nom IUPAC chlorodimethyl(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)silane
SMILES C[Si](C)(Cl)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spécification
Point d’ébullition 78°C to 81°C (10mmHg)
Nom chimique ou matériau Chlorodimethyl(pentafluorophenyl)silane
Quantité 5 g
Point d’éclair 95°C (203°F)
Indice de réfraction 1.447
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.381
Numéro UN UN2987
Beilstein 2858407
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 260.66
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.