Learn More
Chloroforme, + de 99 %, extra pur, stabilisé à l’amylène, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10705331 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 l
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
5L
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10705331
Marque: Fisher Chemical C/4920/21
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 67-66-3
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 119.37
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
Spécification
Point de fusion -63°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 61°C
Quantité 5 L
Conditionnement Boîte métallique
Forme physique Liquide
Numéro MDL 826
Tension de vapeur 213mbar at 20°C
Viscosité 0.56 mPaS at 20°C
Nom IUPAC trichlorométhane
Poids de la formule 119.38g/mol