Learn More
Chloroforme-d, pour RMN, 99,8 % d’atomes D, stabilisé avec de la feuille d’argent, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10264841 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 ml
100 ml
500ml
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10264841
Marque: Thermo Scientific Acros 351425000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 865-49-6 | CHCl3 | 120.375 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 865-49-6
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 120.375
Numéro MDL MFCD00000827
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Synonyme chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
CID PubChem 71583
ChEBI CHEBI:85365
Nom IUPAC trichloro(deutério)méthane
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Chloroform-d
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.8 atom% D
Densité 1.5000g/mL
Deutérium (D) 99,75 % min
Conditionnement Flacon en verre
Eau 0,02% max. (coulométrique)
Quantité 500ml
Point de fusion -64.0°C
Point d’ébullition 60.0°C
Formule linéaire CDCl3
Beilstein 01, IV, 54
Poids de la formule 120.39
Qualité RMN
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chloroform-d
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.