Learn More
Chloroforme, ReagentPlus™, ≥99,8 %, Honeywell™
Code produit. 15601290 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Flacon en verre
Stainless Steel Can
Conditionnement:
10L
2.50L
25L
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15601290
Marque: Honeywell Research Chemicals 13295010L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Qualité réactif, contient 0,5-1,0 % d’éthanol comme stabilisateur, ≥99,8 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-66-3
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 119.37
Numéro MDL MFCD00000826
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
CID PubChem 6212
ChEBI CHEBI:35255
Nom IUPAC trichloromethane
SMILES ClC(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroform
Point de fusion -63°C
Densité 1.492 g/mL at 25°C, 1.48 g/mL at 25°C
Point d’ébullition 60°C to 62°C
Quantité 10 L
Conditionnement Stainless Steel Can
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1.445(lit.)
Tension de vapeur 160 mmHg (20°C)
Numéro UN UN1888
Beilstein 1731042
Poids de la formule 119.38g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité ReagentPlus
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloroform
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.