Learn More
Chloroforme, réactif ACS, 99,8+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Tambour métallique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Chloroform |
Point de fusion | -63.0°C |
Note relative au nom | Stabilized |
Informations sur la décomposition | 290°C |
Densité | 1.4800g/mL |
Point d’ébullition | 61.0°C |
Quantité | 25 L |
Spectre IR | Conforme au rapport de référence |
Conditionnement | Tambour métallique |
Forme physique | Liquide |