Learn More
Chloroiodométhane, 98 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11394559
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
500 g
Conditionnement:
10g
250g
500g
50g
Code produit. Quantité unitSize
11394559 50 g 50g
11384559 10 g 10g
11304569 250 g 250g
11498863 500 g 500g
4 options
Code produit. 11394559
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11032.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 593-71-5 | CH2ClI | 176.381 g/mol
Chloroiodomethane is used as an intermediate in pharmaceuticals, organic synthesis, agrochemicals and dyestuff. It is also useful in cyclopropanation (Simmon-Smith reaction), Mannich reaction, aminomethylation and in epoxidation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chloroiodométhane est utilisé comme intermédiaire dans les produits pharmaceutiques, la synthèse organique, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utile dans la cyclopropanation (réaction de Simmon-Smith), la réaction de Mannich, l’aminométhylation et l’époxydation.
Solubilité
Miscible avec de l’acétone, du benzène, de l’éther diéthylique et de l’alcool.
Remarques
Il est incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 593-71-5
Formule moléculaire CH2ClI
Numéro MDL MFCD00001078
Clé InChI PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloro iodo methane, methane, chloroiodo, methylene chloroiodide, chloro-iodomethane, chloro-iodo-methane, iodochloromethane, chlor iod methan, chloroiodo-methane, chloromethyl iodide, qmablxaih@
CID PubChem 11644
Nom IUPAC Chloro(iodo)méthane
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroiodomethane
Note relative au nom Stabilized with copper
Densité 2.416
Point d’ébullition 108°C to 109°C
Point d’éclair None
Indice de réfraction 1.5822
Quantité 50 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1730802
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with acetone,benzene,diethyl ether and alcohol.
SMILES C(Cl)I
Poids moléculaire (g/mol) 176.381
Poids de la formule 176.38
Pourcentage de pureté 98%