Learn More
(Chlorométhyl)benzène, Mikromol™
Code produit 17949709
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17949709 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17949709 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0224.060500
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(Chlorométhyl)benzène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Chlorotoluene (Benzylchloride)
CAS 100-44-7
Noms d’analytes ou de composants alpha-Chlorotoluene (Benzylchloride)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H7 Cl
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzylchloride, Chloromethylbenzene, alpha-Chlorotoluene
Formule InChI InChI=1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMILES ClCc1ccccc1
Nom IUPAC chlorométhylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 126.58
Quantité 500 mg
Poids de la formule 126,0236 g/mol