Learn More
Chlorosulfate de chlorométhyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en plastique conditionné dans une boîte en étain
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Chloromethyl chlorosulfate |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 1.6g/mL |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en plastique conditionné dans une boîte en étain |
Formule moléculaire | CH2Cl2O3S |
Indice de réfraction | 1.4460 to 1.4480 (20°C, 589nm) |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 01, III, 2593 |