Learn More
Éther chlorométhyléthylique, 80 %, Tech., stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10294981 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10294981 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10294981 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 355720250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloromethyl ethyl ether
Note relative au nom tech. 80%
CAS 3188-13-4
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 82°C
Point d’éclair 19°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 75% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C3H7ClO
Formule linéaire CH3CH2OCH2Cl
Indice de réfraction 1.4000 to 1.405
Numéro MDL MFCD00000887
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 1.01
Synonyme chloromethyl ethyl ether, chloromethoxy ethane, ethane, chloromethoxy, chloromethylethylether, ethoxymethyl chloride, ethyl chloromethyl ether, ethoxychloromethane, ether, chloromethyl ethyl, ethoxy methyl chloride
Clé InChI FCYRSDMGOLYDHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCCl
Nom IUPAC chlorométhoxyéthane
Stabilisateur CaCl2
Poids moléculaire (g/mol) 94.54
CID PubChem 18523
Poids de la formule 94.54
Pourcentage de pureté 80%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloromethyl ethyl ether, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.