Learn More
Chloroparaffine C10-C13 51,5 % Cl 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 mL |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Certifications/Conformité | ISO/IEC 17025 |
| Solvant ou matrice | Methanol |