Learn More
Chlorure de chloropentaammineiridium(III), 99,9 % (base des métaux), Ir 49,6 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11389397
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Conditionnement:
0.25g
1g
5g
Code produit. 11389397
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041006.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 15742-38-8 | Cl3H15IrN5 | 383.722 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15742-38-8
Formule moléculaire Cl3H15IrN5
Poids moléculaire (g/mol) 383.722
Numéro MDL MFCD00798542
Clé InChI DYGMZANLQHDDSH-UHFFFAOYSA-K
Synonyme chloropentaammineiridium iii chloride, cl3ir.5nh3, chloropentaammineiridium iii chloride, ir min, pentaamminechloroiridium iii chloride trace metals basis
CID PubChem 15541975
Nom IUPAC trichloro-iridium d’azane
SMILES N.N.N.N.N.Cl[Ir](Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloropentaammineiridium(III) chloride
Point de fusion (decomposition)
Couleur Blanc à jaune
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire [IrCl(NH3)5]Cl2
Quantité 1 g
Poids de la formule 383.73
Pourcentage de pureté 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 49,6 % min
Forme physique Poudre