Learn More
Chlorophenprocoumone, LoGiCal
Code produit 30461776
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30461776 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461776 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR2539.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Chlorophenprocoumon
CAS 2728-02-1
Noms d’analytes ou de composants Chlorophenprocoumon
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C18 H15 Cl O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2H-1-Benzopyran-2-one, 3-[1-(4-chlorophenyl)propyl]-4-hydroxy-, Coumarin, 3-(p-chloro-α-ethylbenzyl)-4-hydroxy- (6CI,8CI), (±)-p-Chlorophenprocoumon, 3-[1'-(p-Chlorophenyl)propyl]-4-oxycoumarin, Enticide, Oxycoumarin, Ro 1-7627, p-Chlorophenprocoumon
Formule InChI InChI=1S/C18H15ClO3/c1-2-13(11-7-9-12(19)10-8-11)16-17(20)14-5-3-4-6-15(14)22-18(16)21/h3-10,13,20H,2H2,1H3
Type de solution Neat
SMILES CCC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccc(Cl)cc3
Nom IUPAC 3-[1-(4-chlorophényl)propyl]-4-hydroxychromén-2-one
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 314.76
Quantité 5 mg
Poids de la formule 314.071 g/mol