Learn More
Chloroprène 5000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30311304
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30311304 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311304 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09010381ME
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroprene
CAS 126-99-8
Noms d’analytes ou de composants Chloroprene
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire C4 H5 Cl
Concentration 5000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1,3-Butadiene, 2-chloro-, 2-Chloro-1,3-butadiene, 2-Chloro-1,3-buatdiene, 2-Chlorobutadiene, Chloroprene, NSC 18589, β-Chloroprene
Formule InChI InChI=1S/C4H5Cl/c1-3-4(2)5/h3H,1-2H2
SMILES ClC(=C)C=C
Nom IUPAC 2-chlorobuta-1,3-diène
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 88.54
Quantité 1 mL
Poids de la formule 88.008 g/mol