Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure en chloroprène
Code produit. 10663085
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4 mm
6 mm
8 mm
Diamètre (métrique) externe:
7 mm
9 mm
12 mm
Épaisseur (métrique):
1,5 mm
2 mm
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
Code produit. 10663085
Marque: Saint Gobain Life Sciences 720255
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Bonne résistance au vieillissement et aux éclaboussures ou aux hydrocarbures et aux huiles minérales
  • Bonne résistance au vieillissement et aux éclaboussures
  • Couleur noire
  • Disponibles dans différentes longueurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code couleur Noir
Description Tubulure en chloroprène
Diamètre (impériale) interne 0,16 in
Diamètre (métrique) interne 4 mm
Matériau Néoprène
Diamètre (impériale) externe 0.3 in.
Diamètre (métrique) externe 7 mm
Longueur totale (métrique) 50 m
Épaisseur (impériale) 0.06 in.
Épaisseur (métrique) 1,5 mm
À utiliser avec Welding, Automotive, Electro-mechanical Equipment
À utiliser avec (application) Industrial Applications
Température min. de fonctionnement (métrique) -20°C
Propriétés de résistance Mechanical, Chimique, Electrical, Heat
Tolérance Densité :1,55, dureté Shore A = 50±5
Dureté 50 (Shore A)
Max. Operating Temperature (Metric) 100°C (pics possibles à +150°C)
Type de produit Tubing