Learn More
Chlorhydrate de chloropyramine, LoGiCal
Code produit 30458450
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458450 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458450 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1894.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloropyramine Hydrochloride
CAS 6170-42-9
Noms d’analytes ou de composants Chloropyramine Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H20 Cl N3 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Chloropyramine Hydrochloride, 1,2-Ethanediamine, N1-[(4-chlorophenyl)methyl]-N2,N2-dimethyl-N1-2-pyridinyl-, hydrochloride (1:1), 1,2-Ethanediamine, N-[(4-chlorophenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-, monohydrochloride (9CI), Pyridine, 2-[(p-chlorobenzyl)[2-(dimethylamino)ethyl]amino]-, monohydrochloride (8CI), Alergosan, Allergan S hydrochloride, Chloropyramine hydrochloride, Chloropyribenzamine hydrochloride, Halopyramine hydrochloride, NSC 409949, Sinopen hydrochloride, Suprastin hydrochloride, N-(beta-Dimethylaminoethyl)-N-(p-chlorobenzyl)-alpha-aminopyridine hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C16H20ClN3.ClH/c1-19(2)11-12-20(16-5-3-4-10-18-16)13-14-6-8-15(17)9-7-14;/h3-10H,11-13H2,1-2H3;1H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cl.CN(C)CCN(Cc1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2
Nom IUPAC N'-[(4-chlorophényl)méthyl]-N,N-diméthyl-N'-pyridin-2-yléthane-1,2-diamine;chlorhydrate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 326.26
Quantité 10 mg
Poids de la formule 325,1113 g/mol