Learn More
Chlorhydrate de chloropyramine, Mikromol™
Code produit 17930416
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17930416 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17930416 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1894.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de chloropyramine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloropyramine Hydrochloride
CAS 6170-42-9
Noms d’analytes ou de composants Chloropyramine Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H20 Cl N3 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Chloropyramine Hydrochloride, 1,2-Ethanediamine, N1-[(4-chlorophenyl)methyl]-N2,N2-dimethyl-N1-2-pyridinyl-, hydrochloride (1:1), 1,2-Ethanediamine, N-[(4-chlorophenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-, monohydrochloride (9CI), Pyridine, 2-[(p-chlorobenzyl)[2-(dimethylamino)ethyl]amino]-, monohydrochloride (8CI), Alergosan, Allergan S hydrochloride, Chloropyramine hydrochloride, Chloropyribenzamine hydrochloride, Halopyramine hydrochloride, NSC 409949, Sinopen hydrochloride, Suprastin hydrochloride, N-(beta-Dimethylaminoethyl)-N-(p-chlorobenzyl)-alpha-aminopyridine hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C16H20ClN3.ClH/c1-19(2)11-12-20(16-5-3-4-10-18-16)13-14-6-8-15(17)9-7-14;/h3-10H,11-13H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CN(C)CCN(Cc1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2
Nom IUPAC N'-[(4-chlorophényl)méthyl]-N,N-diméthyl-N'-pyridine-2-yléthane-1,2-diamine ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 326.26
Quantité 250 mg
Poids de la formule 325,1113 g/mol