Learn More
Acide chlorosulfonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10512851 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500ml
1 L
2,5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10512851 500ml Flacon en verre 500mL
10319170 100 ml Flacon en verre 100mL
10053740 1 L Flacon en verre 1L
10397853 2,5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10512851 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 304495000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.30€
    47.65€ / 500mL
    Économisez 6.65€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7790-94-5 | ClHO3S | 116.515 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-94-5
Clé InChI XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorosulfonic acid, chlorosulfuric acid, sulfuric chlorohydrin, chlorosulphuric acid, chlorosulphonic acid, monochlorosulfuric acid, unii-2o9axl1tj4, sulfonic acid, monochloride, chloridosulfuric acid, hsdb 909
CID PubChem 24638
Nom IUPAC acide chlorydique sulfurique
SMILES OS(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorosulfonic acid
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 500ml
Formule moléculaire ClHO3S
Formule linéaire ClSO3H
Forme physique Liquide huileux, fumant dans l’air
Numéro UN 1754
Fieser 01,140; 02,70; 06,121
Merck Index 15, 2168
Poids moléculaire (g/mol) 116.515
Poids de la formule 116.52
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorosulfonic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.