Learn More
Acide chlorosulfonique, généralement 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
L’acide chlorosulfonique est utilisé comme détergent et comme agent anti-condensation. Il est utilisé comme intermédiaire dans la production d’autres substances, notamment de produits pharmaceutiques et chimiques. Il trouve son application dans la production d’écrans de fumée.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Aspect | Yellow to brown liquid |
| Nom chimique ou matériau | Chlorosulfonic Acid |
| Couleur | Jaune à marron |
| Point de fusion | -80°C |
| Point d’ébullition | 158°C |
| Densité | 1.753 g/cm3 at 20°C |
| Odeur | Odorless |
| Plage de pourcentage du dosage | typically 99% |
| Numéro UN | 1754 |
| Quantité | 250 g |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Chlorosulfonic acid
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Chlorosulfonic acid