Learn More
Acide chlorosulfonique, généralement 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15492977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1kg
3 x 1 kg
Conditionnement:
1 pièce
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492977 1kg 1kg
15482977 250 g 250g
15402987 3 x 1 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15492977 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 087977.A1
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7790-94-5 | ClHO3S | 116.515 g/mol
L’acide chlorosulfonique est utilisé comme détergent et comme agent anti-condensation. Il est utilisé comme intermédiaire dans la production d’autres substances, notamment de produits pharmaceutiques et chimiques. Il trouve son application dans la production d’écrans de fumée.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-94-5
Formule moléculaire ClHO3S
Poids moléculaire (g/mol) 116.515
Numéro MDL MFCD00011523
Clé InChI XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorosulfonic acid, chlorosulfuric acid, sulfuric chlorohydrin, chlorosulphuric acid, chlorosulphonic acid, monochlorosulfuric acid, unii-2o9axl1tj4, sulfonic acid, monochloride, chloridosulfuric acid, hsdb 909
CID PubChem 24638
Nom IUPAC acide chlorydique sulfurique
SMILES OS(=O)(=O)Cl
Spécification
Aspect Liquide jaune à marron
Nom chimique ou matériau Chlorosulfonic Acid
Couleur Jaune à marron
Point de fusion -80°C
Point d’ébullition 158°C
Densité 1,753 g/cm3 à 20°C
Odeur Inodore
Plage de pourcentage du dosage typically 99%
Quantité 1kg
Forme physique Liquide
Numéro UN 1754
Informations sur la solubilité Miscible with hydrocarbons.
Poids de la formule 116.52
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorosulfonic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorosulfonic acid