Learn More
Chlorothalonil, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorothalonil |
| Noms d’analytes ou de composants | Chlorothalonil |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule InChI | InChI=1S/C8Cl4N2/c9-5-3(1-13)6(10)8(12)7(11)4(5)2-14 |
| Type de solution | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 263.8816 |
| Pourcentage de pureté | >95% |