Learn More
Chlorothiazide 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30327636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30327636 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327636 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA11510700AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Chlorothiazide
CAS 58-94-6
Noms d’analytes ou de composants Chlorothiazide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H6 Cl N3 O4 S2
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Chlorothiazide, Hydrochlorothiazide Imp. A (EP), 6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamoyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Alurene, Chlorosal, Chlorothiazid, Chlorthiazide, Chlorurit, Chlotride, Clotride, Diuresal, Diuril, Diuril Boluses, Diurilix, Diurite, Diutrid, Flumen, Minzil, NSC 25693, Neo-Dema, Salisan, Salunil, Saluretil, Saluric, Thiazide, Urinex, Warduzide, Yadalan, Hydrochlorothiazide Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C7H6ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N=CNS2(=O)=O
Nom IUPAC 6-chloro-1,1-dioxo-2H-1λ ^{6},2,4-benzothiadazine-7-sulfonamide
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 295.72
Quantité 1 mL
Poids de la formule 294,9488 g/mol
Mostrar más Mostrar menos