Learn More
Chlorothiazide, LoGiCal
Code produit 30462839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462839 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462839 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0011.03
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorothiazide
CAS 58-94-6
Noms d’analytes ou de composants Chlorothiazide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H6 Cl N3 O4 S2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Chlorothiazide, Hydrochlorothiazide Imp. A (EP), 6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamoyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Alurene, Chlorosal, Chlorothiazid, Chlorthiazide, Chlorurit, Chlotride, Clotride, Diuresal, Diuril, Diuril Boluses, Diurilix, Diurite, Diutrid, Flumen, Minzil, NSC 25693, Neo-Dema, Salisan, Salunil, Saluretil, Saluric, Thiazide, Urinex, Warduzide, Yadalan, Hydrochlorothiazide Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C7H6ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N=CNS2(=O)=O
Nom IUPAC 6-chloro-1,1-dioxo-2H-1λ ^{6},2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 295.72
Quantité 10 mg
Poids de la formule 294,9488 g/mol