Learn More
Chlorothiazide, Mikromol™
Code produit 17941146
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17941146 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17941146 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0011.03
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorothiazide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorothiazide
CAS 58-94-6
Noms d’analytes ou de composants Chlorothiazide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H6 Cl N3 O4 S2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Chlorothiazide, Hydrochlorothiazide Imp. A (EP), 6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamoyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Alurene, Chlorosal, Chlorothiazid, Chlorthiazide, Chlorurit, Chlotride, Clotride, Diuresal, Diuril, Diuril Boluses, Diurilix, Diurite, Diutrid, Flumen, Minzil, NSC 25693, Neo-Dema, Salisan, Salunil, Saluretil, Saluric, Thiazide, Urinex, Warduzide, Yadalan, Hydrochlorothiazide Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C7H6ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N=CNS2(=O)=O
Nom IUPAC 6-chloro-1,1-dioxo-2H-1λ ^{6},2,4-benzothiadazine-7-sulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 295.72
Quantité 500 mg
Poids de la formule 294,9488 g/mol