Learn More
Chlorotri-n-butylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Chlorotri-n-butylsilane is as silylating agent. It can react with bromo-trifluoro-methane, to product tributyl-trifluoromethyl-silane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chlorotri-n-butylsilane est employé comme agent de silyation. Il peut réagir avec le bromo-trifluoro-méthane, pour produire le tributyl-trifluorométhyl-silane.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau / de l’humidité.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 93°C to 94°C (4mmHg) |
| Nom chimique ou matériau | Chlorotri-n-butylsilane |
| Quantité | 25 g |
| Point d’éclair | 104°C (219°F) |
| Indice de réfraction | 1.446 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Densité | 0.883 |
| Numéro UN | UN2987 |
| Beilstein | 1742537 |
| Informations sur la solubilité | Reacts with water. |
| Afficher plus |